Få mere at vide
Dysprosium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11301779
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301779 25 x 25 mm 25mm
11450270 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012383.FF
Request Bulk or Custom Format
Form: Ca. 0,13 g/25 x 25 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Grå til sølv
Fysisk form Foil
Mængde 25 x 25 mm
Analyseprocentområde 99.90%
Lugt Odorless
Emballage Under Argon
Udseende Gray to silver foil
Tæthed 8.55g/cm3