Få mere at vide
Dysprosium til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973145 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12973145 500 mL Flaske 500ml
12963145 100 mL Flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12973145 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 016 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    556.13 DKK / 500ml
    Spare 63.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Dysprosium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.