Tekniske data
| Alpha vektor | DYPNONE |
| Kemisk navn eller materiale | Dypnone |
| Farve | Farveløs til gul |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | uopløselig i vandig opløsning |
| Formel vægt | 222.29 |
| Fysisk form | Væske |