Få mere at vide
Dypnone, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16687042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16687042 5 g
16697042 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16687042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465850050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-45-4
Molekylær formel C16H14O
Molekylvægt (g/mol) 222.29
MDL nummer MFCD00043705
InChI nøgle PLELHVCQAULGBH-OUKQBFOZSA-N
Synonym beta-Methylchalcone; beta-Methylstyryl phenyl ketone
IUPAC navn (2E)-1,3-diphenylbut-2-en-1-on
SMIL C\C(=C/C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Alpha vektor DYPNONE
Kemisk navn eller materiale Dypnone
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation insoluble aq. soln.
Formel vægt 222.29
Fysisk form Væske