Få mere at vide
Dyphyllin, TRC
Artikelnummer. 30380334
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30380334 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30380334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD826500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diprophyllin
CAS 479-18-5
Molekylær formel C10 H14 N4 O4
Mængde 100 mg
Synonym Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(β,γ-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
IUPAC navn 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurin-2,6-Dinon
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.1015