Få mere at vide
Dyphylin
Beskrivelse
En adenosinreceptorantagonist, fosfodiesterasehæmmer og vasodilator
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dyphylline |
| CAS | 479-18-5 |
| Smeltepunkt | 160 °C til 165 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C10H14N4O4 |
| MDL nummer | MFCD00005759 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 284563 |
| Merck Index | 14,3479 |
| Synonym | dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline |
| Vis mere |