Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dynole 34-2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025202
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025202 10 mg
18014112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025202 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4222/10
Dynamin I inhibitor
Dynamin I inhibitor (IC50 = 1.3 μM). Inhibits receptor-mediated endocytosis (RME) (IC50 = 5.0 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128165-88-7
Molekylær formel C25H36N4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dynamin Inhibitors
Mængde 10 mg
Formel vægt 408.58
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 408.59