Få mere at vide
JULABO™ DYNEO™ DD Heating Immersion Cirkulator
Inkluderer:
Analog grænseflade
Interface ikke inkluderet
RS232-grænseflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fleksible installationsmuligheder
- Til interne og eksterne applikationer
- Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
- Flowhastighed 23 L/min, tryk 0,6 bar
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
- Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
- Integreret programmør til 8 x 60 programtrin
- Integreret ekstern Pt100 tilslutning
- USB havn
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 8 til 23 l/min. |
| Vise | 3,5 tommer TFT skærm |
| Ekstern Cirkulation | Ja |
| Funktioner | Varme Immerkulatorer |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderer | RS232-grænseflade |
| Model- | DYNEO™ DD |
| Delstrøm | 0,1 til 0,6 bar |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 20 °C til 200 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,01 °C |
| Vis mere |