Få mere at vide
JULABO™ DYNEO™ DD Heating Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 15910257
Inkluderer:
Analog grænseflade
Interface ikke inkluderet
RS232-grænseflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15910257
Brand: JULABO™ 9021000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver maksimal fleksibilitet og kan bruges i enhver badetank på op til 50 liter ved hjælp af den universelle badeholder. Det flersprogede 3,5-tommers farvedisplay og den unikke drejeknap sørger for ligetil og intuitiv betjening.
  • Fleksible installationsmuligheder
  • Til interne og eksterne applikationer
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Flowhastighed 23 L/min, tryk 0,6 bar
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
  • Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
  • Integreret programmør til 8 x 60 programtrin
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • USB havn
Tekniske data
Flowhastighed 8 til 23 l/min.
Vise 3,5 tommer TFT skærm
Ekstern Cirkulation Ja
Funktioner Varme Immerkulatorer
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Interface ikke inkluderet
Model- DYNEO™ DD
Delstrøm 0,1 til 0,6 bar
Temperatur (metrisk) Maksimum 20 °C til 200 °C
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 13.2 x 16 x 35.5 cm
Vægt (metrisk) 2.5 kg