Få mere at vide
JULABO™ DYNEO™ DD-BC6 Varmecirkulator
Artikelnummer. 15980257
Inkluderer:
Analog grænseflade
Interface ikke inkluderet
RS232-grænseflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15980257
Brand: JULABO™ 9021506.A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til interne og eksterne applikationer udstyret med lukkede badetanke. Velisolerede tanke inkluderer en spole til modkøling. En integreret aftapningshane gør tømning af tanken sikker og ren.
  • Velegnet til interne og eksterne applikationer
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Flowhastighed 22 L/min, tryk 0,6 bar
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
  • Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
  • Integreret programmør til 8 x 60 programtrin
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • USB havn
  • Badebetræk medfølger ved levering
  • Integreret afløb gør tømning af væske nem og sikker.
  • Højkvalitets termisk isolering af badetanken
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4,5 til 6 L
Flowhastighed 8 til 23 l/min.
Vise 3,5 tommer TFT skærm
Ekstern Cirkulation Ja
Funktioner Varme Cirkulator
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Analog grænseflade
Model- DYNEO™ DD-BC6
Delstrøm 0,1 til 0,6 bar
Temperatur (metrisk) Maksimum 20 °C til 200 °C
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 15 / 15 cm
Dimensioner (L x B x H) 24 x 44 x 47 cm
Vægt (metrisk) 9.7 kg
Spænding 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz