Få mere at vide
JULABO DYNEO DD-800F køle-/varmecirkulator, med naturlige kølemidler
Beskrivelse
- Kølecirkulationspumperne arbejder præcist og pålideligt selv ved højere omgivelsestemperaturer op til +40 °C.
- Enten i grundforskning, i materialeprøvning eller i tekniske systemer DYNEO kølecirkulationspumper tilbyder funktionelle løsninger til ethvert behov og budget.
- Det optimerede design af badetanken og kølespiralen gør badet mere rummeligt og brugervenligt for operatøren.
- Ventilationsåbninger og tilslutninger er placeret foran og bagpå, så flere enheder kan placeres ved siden af hinanden for at spare plads.
- Optimeret kølespiraldesign sparer plads i badetanken
- Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
- Flowhastighed: 27 L/min
- Tryk: 0,7 bar
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
- Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
- Integreret programmør
- Integreret ekstern Pt100 tilslutning
- USB forbindelse
- RS232-interface eller analoge grænseflader (valgfrit)
- Integreret afløb gør tømning af væske nem og sikker.
- Badebetræk medfølger ved levering
- Aftageligt ventilationsgitter
- Kraftige kølemaskiner
- Til interne og eksterne applikationer
- Integreret pumpetilslutning M16 x1
- Til intern og ekstern anvendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 til 7,5 L |
| Kommunikation | USB, pt100 Sensortilslutning |
| Kølekapacitet | 0,84 kW ved 20 °C |
| Flowhastighed | 8 til 27 l/min. |
| Pumpetype | Nedsænkningspumpe |
| Temperaturområde | -40 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |