Få mere at vide
JULABO DYNEO DD-800F køle-/varmecirkulator, med naturlige kølemidler
Artikelnummer. 17997821
Skift visning
Kommunikation:
USB, analog grænseflade, Pt100
USB, digitalt interface, Pt100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kommunikation
17997821 USB, digitalt interface, Pt100
17957811 USB, analog grænseflade, Pt100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17997821 Leverandør JULABO Leverandørnr. 9021715.N1.D
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kølecirkulationspumper af DYNEO serier udmærker sig med et fantastisk pris-ydelsesforhold. Instrumenterne tilbyder høj varme-/kølekapacitet til korte opvarmnings- og nedkølingstider.
  • Kølecirkulationspumperne arbejder præcist og pålideligt selv ved højere omgivelsestemperaturer op til +40 °C.
  • Enten i grundforskning, i materialeprøvning eller i tekniske systemer DYNEO kølecirkulationspumper tilbyder funktionelle løsninger til ethvert behov og budget.
  • Det optimerede design af badetanken og kølespiralen gør badet mere rummeligt og brugervenligt for operatøren.
  • Ventilationsåbninger og tilslutninger er placeret foran og bagpå, så flere enheder kan placeres ved siden af hinanden for at spare plads.
  • Optimeret kølespiraldesign sparer plads i badetanken
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Flowhastighed: 27 L/min
  • Tryk: 0,7 bar
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
  • Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
  • Integreret programmør
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • USB forbindelse
  • RS232-interface eller analoge grænseflader (valgfrit)
  • Integreret afløb gør tømning af væske nem og sikker.
  • Badebetræk medfølger ved levering
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Kraftige kølemaskiner
  • Til interne og eksterne applikationer
  • Integreret pumpetilslutning M16 x1
  • Til intern og ekstern anvendelse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 til 7,5 L
Kommunikation USB, digitalt interface, Pt100
Kølekapacitet 0,84 kW ved 20 °C
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Pumpetype Nedsænkningspumpe
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Type Cirkulator
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz