Få mere at vide
JULABO™ DYNEO™ DD-601F køle-/varmecirkulator
Artikelnummer. 15970277
Inkluderer:
Analog grænseflade
Interface ikke inkluderet
RS232-grænseflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15970277
Brand: JULABO™ 9021705.A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cirkulationspumper har et bredt arbejdstemperaturområde. Kølecirkulationspumper er velegnede til både interne og eksterne anvendelser. Pumpekapaciteten er 22 L/min med et tryk på 0,6 bar. Kølemaskinerne fungerer præcist og pålideligt selv ved forhøjede omgivelsestemperaturer op til +40° C.
  • Kraftige kølemaskiner
  • Velegnet til interne og eksterne applikationer
  • Optimeret kølespiraldesign sparer plads i badetanken
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Flowhastighed 22 L/min, tryk 0,6 bar
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Stort TFT-farvedisplay, flersproget grænseflade
  • Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
  • Integreret programmør til 8 x 60 programtrin
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • USB havn
  • RS232-interface eller analoge grænseflader (valgfrit)
  • Badebetræk medfølger ved levering
  • Integreret afløb gør tømning af væske nem og sikker
Tekniske data
Oversigt Køle/Varme Cirkulator
Kapacitet (metrisk) 8 til 10 L
Kølekapacitet 0.6 kW
Flowhastighed 8 til 23 l/min.
Vise 3,5 tommer TFT skærm
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Analog grænseflade
Model- DYNEO™ DD-601F
Delstrøm 0,1 til 0,6 bar
Temperatur (metrisk) Maksimum -35 °C til 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 36 x 46 x 74 cm
Dybde (metrisk) interiør 20 cm
Vægt (metrisk) 38.2 kg
Spænding 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz