Få mere at vide
JULABO DYNEO DD-310F køle-/varmecirkulator
Artikelnummer. 17754179
Skift visning
Funktioner:
Analog grænseflade
Naturlig kølemiddel / analog mulighed
Naturlig kølemiddel/RS232-mulighed
Naturligt kølemiddel
RS232 Interface Mulighed
Syntetisk kølemiddel
Kommunikation:
USB
USB, RS232
USB, analog
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Funktioner Kommunikation
17754179 Naturlig kølemiddel/RS232-mulighed USB, RS232
17734179 Naturligt kølemiddel USB
17744179 Naturlig kølemiddel / analog mulighed USB, analog
17764179 Syntetisk kølemiddel USB
17774179 Analog grænseflade -
17784179 RS232 Interface Mulighed USB, RS232
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17754179 Leverandør JULABO Leverandørnr. 9021713.N1.D
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Enten i grundforskning, i materialeprøvning eller i tekniske systemer– disse kølecirkulationspumper tilbyder funktionelle løsninger til ethvert behov og budget.
  • Optimeret kølespiraldesign sparer plads i badetanken
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Central drejeknap (controller) forenkler betjeningen
  • Integreret programmør
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • Integreret afløb gør tømning af væske nem og sikker
  • Badebetræk medfølger ved levering
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Kraftige kølemaskiner
  • Til interne og eksterne applikationer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 til 4 l
Certificeringer/compliance CE
Kommunikation USB, RS232
Kølekapacitet 300 W
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Pumpetype Centrifugal
Temperaturområde -30 °C til +200 °C
Type Cirkulator
Funktioner Naturlig kølemiddel/RS232-mulighed
Elektriske krav 230 V / 50 Hz