Få mere at vide
Dynasore, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476438 10 mg -
16412547 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15304
MedChemExpress Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dynasore
CAS 304448-55-3
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (155.13 mM)
SMIL O=C(C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1)N/N=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3
Molekylvægt (g/mol) 322.31
Formel vægt 322.31
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism