Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dynarrestin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18775916
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18775916 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18775916 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6526/5
Dynein inhibitor
Dynarrestin is a dynein inhibitor. Inhibits hedgehog signaling in vitro (IC50 = 0.22 μM). Exhibits reversible inhibition of cytoplasmic dynein 1-dependent microtubule binding and cytoplasmic dynein 2-dependent intraflagellar transport. Inhibits tumor cell proliferation in a mouse medulloblastoma model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(4-(diethylamino)phenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)amino)thiazole-5-carboxylate
CAS 2222768-84-3
Mængde 5 mg
Molekylær formel C22H23F2N3O2S
Formel vægt 431.5
Renhed 98%