Beskrivelse
Kun template-DNA og PCR-primere skal tilføjes af brugeren. Den modificerede DNA-polymerase i dette kit inkorporerer et ikke-specifikt DNA-bindende domæne, der giver fysisk stabilitet til polymerase-DNA-komplekset. ROX passiv referencefarve leveres også med sættet i et separat rør til instrumenter, der kræver ROX normalisering.
- Stærk specificitet: DyNAmo HS SYBR Grøn mastermix minimerer dannelsen af uønskede primer-dimere og forlængelse af ikke-specifikt bundne primere under reaktionsopsætning
- Meget følsom registrering: Optimeret mastermix tillader reproducerbar detektering af lave kopieringsskabeloner
- Bredt dynamisk område: DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit detekterer så få som én kopi af målgenet og opnår et dynamisk område på op til otte størrelsesordener
- Praktisk at bruge: 2X master mix, kun ét rør; ROX passivt referencefarvestof i et separat hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X (qPCR-blanding), 50X (farve) |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 5 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Grøn qPCR-mix (2X) • 250μ L 50X ROX farvestof, 25 μM Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Tbr DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler |
| Sættype | DyNAmo HS SYBR Grønt qPCR-sæt |
| Vis mere |