Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Grønt qPCR-sæt
Artikelnummer. 10206079 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
2500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10206079 2500 reaktioner 2500 reaktioner
10788298 500 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F410XL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder en modificeret Thermus brockianus DNA-polymerase og alle de andre reagenser, der er nødvendige for qPCR.
Kun template-DNA og PCR-primere skal tilføjes af brugeren. Den modificerede DNA-polymerase i dette kit inkorporerer et ikke-specifikt DNA-bindende domæne, der giver fysisk stabilitet til polymerase-DNA-komplekset. ROX passiv referencefarve leveres også med sættet i et separat rør til instrumenter, der kræver ROX normalisering.
  • Stærk specificitet: DyNAmo HS SYBR Grøn mastermix minimerer dannelsen af uønskede primer-dimere og forlængelse af ikke-specifikt bundne primere under reaktionsopsætning
  • Meget følsom registrering: Optimeret mastermix tillader reproducerbar detektering af lave kopieringsskabeloner
  • Bredt dynamisk område: DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit detekterer så få som én kopi af målgenet og opnår et dynamisk område på op til otte størrelsesordener
  • Praktisk at bruge: 2X master mix, kun ét rør; ROX passivt referencefarvestof i et separat hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X (qPCR-blanding), 50X (farve)
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 25 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Grøn qPCR-mix (2X)
• 1 x 1,25 ml 50 x ROX farvestof, 25 μM
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Tbr DNA polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler
Sættype DyNAmo HS SYBR Grønt qPCR-sæt
Produktlinje DyNAmo
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 2.500 reaktioner
Tilstrækkelig til 2500 reaktioner af 20μ L Hver, 1000 reaktioner af 50μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 25 x 1 mL