Få mere at vide
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Blitz SYBR Grønt qPCR-sæt
Artikelnummer. 10334009 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
40 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10334009 2500 reaktioner 1000 reaktioner
10379167 500 reaktioner 200 reaktioner
10751120 100 reaktioner 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334009 Leverandør DyNAmo Flash SYBR™ Leverandørnr. F415XL
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udviklet til hurtig qPCR i realtid giver sættet qPCR-resultater hurtigere end de fleste SYBR Grønne sæt uden at gå på kompromis med qPCR-ydelsen.
Et DNA-bindende domæne, der er knyttet til polymerasen i dette kit, forbedrer den fysiske stabilitet af polymerase-DNA-komplekset og forbedrer således processiviteten og robustheden af amplifikationen. Den høje forstærkningseffektivitet af DyNAmo Blitz SYBR Green qPCR Kit giver pålidelig kvantificering og tidlige Cq-værdier. På grund af den høje signalintensitet, DyNAmo Blitz SYBR Grøn qPCR giver et fremragende signal-til-støj-forhold.
  • Ekstremt hurtige protokoller: Kombineret udglødning og forlængelsestrin på kun 15 sek.
  • Specifik og følsom påvisning af en lang række skabelonkoncentrationer
  • Medfølgende dUTP tillader brug af UNG til forebyggelse af overført kontaminering
  • Praktisk 2X mastermix og optimeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X (qPCR-blanding), 50X (farve)
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 x 1 ml DyNAmo Blitz SYBR Grøn qPCR-mix (2X)
• 1 x 1,25 ml 50 x ROX farvestof, 25 μM
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Tbr DNA polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler
Sættype DyNAmo Blitz SYBR Grønt qPCR-sæt
Produktlinje DyNAmo Blitz
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 2.500 reaktioner
Tilstrækkelig til 2500 reaktioner af 20μ L, 1000 reaktioner af 50μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 25 x 1 mL