Få mere at vide
Gibco™ Dynamis™ Medium, 1000 ml
Beskrivelse
Den kemisk definerede, proteinfri, animalske komponentfri formulering giver kraften til at opnå høje titere, starte procesudvikling hurtigere og strømline eller forenkle overførsel til produktionsskala.
Kraft til at opnå højere titere .
Dynamis Medium er forstærket for at hjælpe med at maksimere rekombinant CHO cellevækst og proteinekspression i suspensionsbatchkultur, der tilbyder 170 % større produktion end udvalgte konkurrerende medier med simpelt glukosetilskud på dag 14. Kulturer vokset i Dynamis Medium forlænges til endnu højere titere, der viser god cellelevedygtighed frem til dag 21. Dette medium kan også give op til 60 % større fed-batch vækst og produktion i forhold til glukose-only fed-batch kultur til udvalgte cellelinjer og applikationer, når det bruges sammen med EfficientFeed C+ tillæg.
Kraft til at starte procesudvikling hurtigere .
Som et befæstet medium, Dynamis giver kraften til at nå en høj celletæthed over 10 millioner celler pr. ml hurtigere end konkurrerende produkter og opretholder denne celletæthed længere ved blot at opretholde glucoseniveauer. Den opnåede levedygtige cellevækst gør det til et godt valg til opskalering, hvis du er startet med CD FortiCHO medium. Når parret med EfficientFeed C+ Supplement, det giver en hurtig og effektiv måde at udvikle en proces på.
Hvornår skal bruges Dynamis Medium
- Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S cellelinje
- Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
- Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
- Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO DG44, CHO-S , cGMP Banked, CHO-S , CHO-K1, GS-CHO, HEK293 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | AGT Medium |
| Produktlinje | Dynamis |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Flaske(r) |
| Indhold og opbevaring | Medium i flydende format. Opbevares mørkt ved 2 –8 °C. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |