Få mere at vide
Dynamin Inhibitor I, Dynasore, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dynamin Inhibitor I, Dynasore |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24) |
| Formel vægt | 322.095 |