Få mere at vide
BINDER™ Dynamisk miljøsimuleringskammer
Artikelnummer. 31876384 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
734 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31876384 734 L
1 options
Artikelnummer. 31876384 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200523
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velegnet til kulde- og varmetest baseret på aktuelle temperatur- og klimatestmetoder i henhold til DIN og IEC standarder.
  • Temperaturområde: -40 °C til +180 °C
  • Luftfugtighedsområde: 10% til 98% RH
  • Fugtighedsregulering med kapacitiv fugtighedssensor og dampfugtighed
  • APT.line™ Forvarmekammerteknologi
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • Integreret vandopbevaringstank, 20 L
  • 1 rustfrit stålstativ
  • Adgangsport med silikonestik (modeller 56, 115, 240, 400), 50 mm, venstre
  • 2 adgangsporte med silikonestik (modeller 720, 1020), 80 mm, venstre og højre
  • 4 nulspændings-relækontakter
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
Tekniske data
Alarmtyper Hørbar, visuel
Controller type PID
Kapacitet (metrisk) 734 L
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 3 klasser/11 max.
Stiktype CEE 16 / 6 H stik 5-pin
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +180 °C
Type Miljøkammeret
Vise Berøringsskærm
Opvarmningstid 85 min., -40 °C til +180 °C
Fugtighedsnøjagtighed ≤2, 5 ± % r.f.
Fugtkontrol Ja
Inkluderer 1 rustfrit stålstativ, BINDER Multi Management Software APT-COMTM basic edition, 2 adgangsporte med silikoneprop, 80 mm, venstre og højre, 4 solide dobbelte hjul med bremser foran
Antal hjul 4
Antal døre 1
Havne 2
Programmerbarhed Ja
Programmerbar intervaltid Ja
Beskyttelsesklasse Klasse 2 (DIN 12880)
Kølemiddel R744
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 1200 x 1020 mm
Vægt (metrisk) 379 kg
Spænding 400 V