Få mere at vide
ABEBA™ Dynamiske blå arbejdstræsko Ob ESD
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Åndbare, lette, komfortable arbejdstræsko
- Overhold EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker TPU ydersål
- God dæmpning
- Energiabsorbering i hælområdet
- Vandafvisende, blå strikket tekstil
- Ikke-foldbar hælrem, justerbar
- Udtagelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Strikket stof |
| Størrelse | 35 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ESD-afvisende iht. EN 61340 Klimaklasse 1, Overhold EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Træsko |
| Vandtæt | Vandafvisende |
| Produkttype | OB SRC ESD |