Få mere at vide
ABEBA™ Dynamiske blå arbejdstræsko Ob ESD
Artikelnummer. 17181325
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17181325
Brand: ABEBA™ 37326/44
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blå dynamisk arbejdstræsko med ikke-foldbar hælrem, udskiftelig aktiv indersål, skridsikker TPU-ydersål
  • Åndbare, lette, komfortable arbejdstræsko
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker TPU ydersål
  • God dæmpning
  • Energiabsorbering i hælområdet
  • Vandafvisende, blå strikket tekstil
  • Ikke-foldbar hælrem, justerbar
  • Udtagelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Strikket stof
Størrelse 44
Certificeringer/overholdelse (Europa) ESD-afvisende iht. EN 61340 Klimaklasse 1, Overhold EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Køn Unisex
Ankel stil Træsko
Vandtæt Vandafvisende
Produkttype OB SRC ESD