Få mere at vide
Abeba™ Dynamic 7310 sko
Artikelnummer. 15692638
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15692638
Brand: Abeba™ 7310/43
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Speciel åndedrætsabsorberende foring gør det muligt for foden at ånde. Inkluderer TPU-sål med høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glat læder hvid
  • Skridsikre TPU ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3574)
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 43
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 7310