Få mere at vide
Abeba™ Dynamic 7310 sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glat læder hvid
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3574)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem foldbar, justerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 39 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 7310 |