Få mere at vide
Invitrogen™ SampleRack (til DynaMag™ -5 magnet)
Artikelnummer. 13379914
Mængde:
8 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13379914
Brand: Invitrogen™ 12304D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Magnet base
Udskift eller suppler magneter SampleRacks, når du bruger DynaMag-5-magneten, eller når du behandler mere end otte prøver ad gangen.
Udskift eller suppler magneter SampleRacks, når du bruger DynaMag-5-magneten, eller når du behandler mere end otte prøver ad gangen. SampleRack beregnet til brug med bunden af DynaMag-5 magneten. SampleRack kan rumme op til otte celleprøver ad gangen med nummererede positioner (1 til 8) for nem kontrol af prøver og et design, der sikrer god prøvesynlighed, når den placeres på magnetbasen (medfølger ikke). Fleksible clips holder rør på plads og rummer rør fra –11 16 mm i diameter, inklusive de fleste standard flowrør og blodopsamlingsrør (Vacutainer; rør), med et optimalt arbejdsvolumen på 1 –5 mL.
SampleRack DynaMag-5-magnet bør ikke bruges med standard 15 mL-rør (brug brug DynaMag-15-magnet).
Ordreinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøve stativ
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Til brug med (udstyr) DynaMag™ -5
Produktlinje DynaMag
Mængde 8 prøver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.