Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -PCR magnet
Beskrivelse
MAGnify™ ChIP-systemet benytter en ny magnet, der er kompatibel med 0,2 ml PCR-striprør. Denne magnet er afgørende for at muliggøre brugen af reducerede startcelleantal og -volumen til immunprecipitation og vasketrin. Denne nye magnetiske separator gør det muligt hurtigt og nemt at opnå resultater, samtidig med at den giver frihed til samtidig at udføre flere ChIP-assays i PCR-rør med en multikanals pipetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar magnet ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | DynaMag™ |
| Produktlinje | DynaMag |
| Mængde | 1 stk. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.