Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -5 magnet
Beskrivelse
DynaMag-5-magneten kan rumme rør –fra 11 16 mm i diameter (f.eks. flowcytometrirør og de fleste blodopsamlingsrør) med et optimalt arbejdsvolumen på 1 5 –ml. Magneten har plads til 8 rør og er kompatibel med alle Dynabeads (1 4,–5μ m i diameter). Ved udførelse af celleadskillelse vha Dynabeads , a DynaMag magnet er påkrævet. Forskellige magneter er optimeret til forskellige arbejdsvolumener og rørstørrelser.
- DynaMag-5 magnet indeholder højeste magnetiske materiale og adskiller evt Dynabeads hurtigt, effektivt og konsekvent
- DynaMag-5 magnet er lille, nem at håndtere og hjælper med at sikre effektiv adskillelse af op til 8 celleprøver samtidigt
- Medfølgende SampleRack har nummererede positioner (1 til 8) for nem kontrol af dine prøver og et design, der sikrer god prøvesynlighed, når den placeres på magnetbasen
- Fleksible clips, der holder rørene på plads, gør det muligt for magneten at rumme mange forskellige rørstørrelser
- SampleRack er separat enhed, der kan tages af magnetbasen for at lette vortexing, vask eller resuspension
- Yderligere SampleRacks fås separat
DynaMag-5 magnet bør ikke bruges med standard 15 ml rør. Brug DynaMag-15 magnet til 15 ml rør.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Magnet |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | 12301D, 12302D |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | DynaMag |
| Mængde | 8 prøver |
| Kapacitet (metrisk) | 1 to 5 mL |