Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -96 Bundmagnet
Artikelnummer. 10130635
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10130635 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10130635 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12332D
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
Én magnet
Magnet trækker perler til bunden af hver brønd. Kompatibel med PCR-strips og 96-brøndsplader (200μ L) ikke-skørt og halvskørt og erstatter Dynal MPC-96B.
Magnet trækker perler til bunden af hver brønd. Kompatibel med PCR-strips og 96-brøndsplader (200μ L) ikke-skørt og halvskørt og erstatter Dynal MPC-96B. Når de bruges i kombination med DynaMag-96 Side på en automatiseringsplatform, giver de to magneter mulighed for betydelige volumenændringer gennem en arbejdsgang.
  • Høje vaskemængder —DynaMag-96 Side
  • Lave elueringsvolumener —DynaMag-96 Bund
  • Koncentrerer perler i bunden af hver brønd
  • Har 96 runde magneter (en centreret i bunden af hver brønd: for at sikre identisk prøvehåndtering på hver position)
  • Giver mulighed for at koncentrere prøven ved at eluere i små mængder (ca. 10 μL)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Magnet
Indhold og opbevaring Indeholder én magnet. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) DynaMag™
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag
Mængde 1 stk.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.