Få mere at vide
Cole Parmer Dynalon Droppende pipette
Artikelnummer. 15517795 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15517795 5 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15517795 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0622325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 DKK
    280.64 DKK / Pakke med 100
    Spare 64.36 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Dynalon Dropping Pipette er en ét-stykke, støbt polyethylen-dråbe med bælg-action-pærer.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Infectious or Toxic Substances
Mængde 100/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Infectious or Toxic Substances
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Engangs Engangsbrug
Produkttype Dynalon Dropping Pipette