Beskrivelse
Dynalon Cuvette Stand holds up to 12 standard-sized cuvettes
Accepts twelve 10-mm pathlength square cuvettes without obstructing tops. Polyethylene holder also stores cuvettes horizontally after use.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Cuvette Stand |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (udstyr) | Standard Sized Cuvettes |
| Til brug med (applikation) | Holding 12 Standard Size Cuvettes |
| Form | Rektangel |