Få mere at vide
Cole Parmer Dynalon Cuvette Stand
Artikelnummer. 11891842 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Materiale unitSize
11891842 Polyethylen Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11891842 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0675520
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dynalon Cuvette Stand holds up to 12 standard-sized cuvettes
Accepts twelve 10-mm pathlength square cuvettes without obstructing tops. Polyethylene holder also stores cuvettes horizontally after use.
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Type Cuvette Stand
Engangs Genanvendelig
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Standard Sized Cuvettes
Til brug med (applikation) Holding 12 Standard Size Cuvettes
Form Rektangel