Få mere at vide
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger løsning
Artikelnummer. 12887442
Mængde:
100 mL
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12887442
Brand: Molecular Probes™ 4475403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtigere ELISA resultater med DynaLight™ Trigger Solution, når det bruges i kombination med DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer, en klar til brug kemiluminescerende substratformulering, der er blevet optimeret til at opnå hurtigere resultater i opløsningsbaserede analyser.
Features of DynaLight™ Substrate with RapidGlow™ Enhancer:
• Faster kinetics and higher signal levels than colorimetric, fluorescent, or other chemiluminescent chemistries
• Sensitive attomole detection of purified alkaline phosphatase enzyme
• Optimized formulation for both microplate and bead-based assays
• Substrate stability of over 1 year at 4°C
• Compatible with automated platforms with trigger solution/positions already in place
The DynaLight™ Substrate with RapidGlow™ Enhancer provides a robust chemiluminescent reaction when catalyzed by alkaline phosphatase. This reaction achieves maximum light emission within 2 minutes and maintains a sustained signal for hours. When combined with DynaLight™ Trigger Solution, DynaLight™ Substrate with RapidGlow™ Enhancer delivers maximum signal within seconds. The environmentally-friendly DynaLight™ Trigger Solution provides maximum signal within 1 second of addition, with a longer half-life to its ground state than other chemiluminescent Flash technologies, allowing ample time to collect data reliably.
For Research Use Only. Not for human or animal therapeutic or diagnostic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Trigger Solution
Mængde 100 mL
Detektionsmetode Chemiluminescence
Assay følsomhed 1 pg/ml
Form Liquid
Format Bottle
Til brug med (udstyr) Luminometer (Tube-Based)
High-throughput kompatibilitet High-throughput Compatible
Produktlinje DynaLight
Prøvetype Cell Cultures, Whole Blood, Serum
Substrategenskaber Chemical Substrate
Substrattype Alkaline Phosphatase
Test tid 31 sec.
Indhold og opbevaring 1 clear bottle. Store (at room temperature.)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt