Få mere at vide
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger løsning
Artikelnummer. 12807452
Skift visning
Mængde:
100 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12807452 1 l Hver
12887442 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12807452 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. 4475409
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Opnå hurtigere ELISA resultater med DynaLight™ Trigger Solution, når det bruges i kombination med DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer, en klar til brug kemiluminescerende substratformulering, der er blevet optimeret til at opnå hurtigere resultater i opløsningsbaserede analyser.
Funktioner af DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Forstærker:
• Hurtigere kinetik og højere signalniveauer end kolorimetriske, fluorescerende eller andre kemiluminescerende kemier
• Følsom attomoledetektion af oprenset alkalisk fosfataseenzym
• Optimeret formulering til både mikroplade- og perlebaserede analyser
• Underlagsstabilitet på over 1 år ved 4 C °Kompatibel
•med automatiserede platforme med triggerløsning/positioner allerede på plads.
DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer giver en robust kemiluminescerende reaktion, når den katalyseres af alkalisk fosfatase. Denne reaktion opnår maksimal lysemission inden for 2 minutter og opretholder et vedvarende signal i timevis. Når det kombineres med DynaLight™ Trigger løsning, DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer leverer maksimalt signal inden for få sekunder. Den miljøvenlige DynaLight™ Trigger Solution giver maksimalt signal inden for 1 sekund efter tilføjelse med en længere halveringstid til grundtilstanden end andre kemiluminescerende Flash-teknologier, hvilket giver rigelig tid til at indsamle data pålideligt.
Kun til forskningsbrug. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Trigger løsning
Mængde 1 l
Detektionsmetode Kemiluminescens
Assay følsomhed 1 pg/mL
Form Væske
Til brug med (udstyr) Luminometer (rørbaseret)
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje DynaLight
Prøvetype Cellekulturer, fuldblod, serum
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Alkalisk fosfatase
Test tid 31 sek.
Indhold og opbevaring 2 klare flasker. Opbevares (ved stuetemperatur.)