Få mere at vide
Molecular Probes™ DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer
Beskrivelse
Opnå hurtigere ELISA resultater med DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer, en klar-til-brug kemiluminescerende substratformulering, der er blevet optimeret til at opnå hurtigere resultater i opløsningsbaserede analyser. De DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer-formuleringen inkluderer 1,2-dioxetan kemiluminescerende substrat og en polymer enhancer, der muliggør ultrafølsom immunoassay-detektion ved hjælp af alkalisk phosphatase-mærke.
Funktioner af DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Forstærker:
Hurtigere kinetik og højere signalniveauer end kolorimetriske, fluorescerende eller andre kemiluminescerende kemier
Følsom attomoledetektion af oprenset alkalisk fosfataseenzym
Optimeret formulering til både mikroplade- og perlebaserede analyser
Underlagsstabilitet på over 1 år ved 4 °C
Kompatibilitet med automatiserede platforme med triggerløsning/positioner allerede på plads
De DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer giver en robust kemiluminescerende reaktion, når den katalyseres af alkalisk fosfatase. Denne reaktion opnår maksimal lysemission inden for 2 minutter og opretholder et vedvarende signal i timevis. Når det kombineres med DynaLight™ Trigger løsning, DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer leverer maksimalt signal inden for få sekunder. Den miljøvenlige DynaLight™ Trigger Solution giver maksimalt signal inden for 1 sekund efter tilføjelse med en længere halveringstid til grundtilstanden end andre kemiluminescerende Flash-teknologier, hvilket giver rigelig tid til at indsamle data pålideligt.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Funktioner af DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Forstærker:
De DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer giver en robust kemiluminescerende reaktion, når den katalyseres af alkalisk fosfatase. Denne reaktion opnår maksimal lysemission inden for 2 minutter og opretholder et vedvarende signal i timevis. Når det kombineres med DynaLight™ Trigger løsning, DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer leverer maksimalt signal inden for få sekunder. Den miljøvenlige DynaLight™ Trigger Solution giver maksimalt signal inden for 1 sekund efter tilføjelse med en længere halveringstid til grundtilstanden end andre kemiluminescerende Flash-teknologier, hvilket giver rigelig tid til at indsamle data pålideligt.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer, 1L, flydende, kemiluminescensdetektionsmetode, cellekulturer, serum, fuldblodsprøver, 1 pg/ml følsomhed, 2 min. Reaktionstid, til proteinanalyser og analyse |
| Produkttype | ELISA Underlag med Enhancer |
| Mængde | 1 l |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Assay følsomhed | 1 pg/mL |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Proteinbiologi, celleanalyse, enzymreporter-assays, ELISA , proteinanalyser og analyse, alkaliske fosfataseanalyser, opbyg dit eget immunassay |
| Prøvetype | Cellekulturer, fuldblod, serum |
| Test tid | 2 min. |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |