Få mere at vide
Invitrogen™ DynaLight™ Underlag med RapidGlow™ Enhancer
Artikelnummer. 12897442
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12897442 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12897442 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4475406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 DKK
    4952.00 DKK / 100ml
    Spare 1238.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
En klar til brug kemiluminescerende substratformulering optimeret til at opnå hurtigere resultater i opløsningsbaserede immunanalyser. Thermo Scientific DynaLight Underlag med RapidGlow Enhancer giver en robust kemiluminescerende reaktion, når den katalyseres af alkali
Når det kombineres med DynaLight Trigger løsning, DynaLight Underlag med RapidGlow Enhancer leverer maksimalt signal inden for få sekunder. Den miljøvenlige DynaLight Trigger Solution giver maksimalt signal inden for 1 sekund efter tilføjelse med en længere halveringstid til grundtilstanden end andre kemiluminescerende Flash-teknologier, hvilket giver rigelig tid til at indsamle data pålideligt.
  • Hurtigere kinetik og højere signalniveauer end kolorimetriske, fluorescerende eller andre kemiluminescerende kemier
  • Følsom attomoledetektion af oprenset alkalisk fosfataseenzym
  • Optimeret formulering til både mikroplade- og perlebaserede analyser
  • Underlagsstabilitet på over 1 år ved 4 °C
  • Kompatibilitet med automatiserede platforme med triggerløsning/positioner allerede på plads
  • Inkluderer 1,2-dioxetan kemiluminescerende substrat og en polymerforstærker, der muliggør ultrafølsom immunoassay-detektion med alkalisk phosphatase-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 100 ml
Detektionsmetode Kemiluminescens
Assay følsomhed 1 pg/mL
Form Væske
Format Flaske
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje DynaLight, NovaBright, RapidGlow
Prøvetype Cellekulturer, fuldblod, serum
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Alkalisk fosfatase
Test tid 2 min.
Indhold og opbevaring 1 ravfarvet flaske— Opbevares ved 2 til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.