Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ - Spin magnet
Artikelnummer. 10358543
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10358543 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10358543 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12320D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Includes
En DynaMag-Spin magnet
DynaMag-Spin magnet er optimeret til effektiv magnetisk adskillelse af alle typer Dynabeads (interval –1 4,5μ m i diameter) i små prøvevolumener (1,5 ml) i mikrocentrifugerør.
DynaMag-Spin magnet er optimeret til effektiv magnetisk adskillelse af alle typer Dynabeads (interval –1 4,5μ m i diameter) i små prøvevolumener (1,5 ml) i mikrocentrifugerør. DynaMag-Spin magneten kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning til effektive adskillelser med et fleksibelt og smart ergonomisk design. Magneten ligger behageligt i din håndflade, og vinklen på magnetfeltet sikrer effektiv isolering af proteiner og nukleinsyrer i små prøvevolumener.
  • Optimal arbejdsvolumen: 10 1.–500μ L
  • Holder op til seks standard 1,5 mL mikrocentrifugerør i nummererede rum
  • God kontrol og synlighed af prøver
  • Prøvestativ kan hurtigt fjernes fra magneten i basen til resuspension, vortexing eller manuel prøverystning
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt Magnet
Indhold og opbevaring Indeholder en DynaMag™ - Spin magnet. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) DynaMag™
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DYNAL, DynaMag
Mængde 1 stk.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.