Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™-2 magnet
Artikelnummer. 17836648
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17836648 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 17836648 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12321D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 DKK
    4316.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 533.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Én DynaMag-2 magnet
DynaMag-2-magneten kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning til effektiv adskillelse i standard mikrocentrifugerør med et fleksibelt og smart ergonomisk design.
DynaMag-2-magneten kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning til effektiv adskillelse i standard mikrocentrifugerør med et fleksibelt og smart ergonomisk design.
  • Optimal arbejdsvolumen: 10–2000 μl
  • Holder op til 16 standard 1,5–2 ml mikrocentrifugerør i nummererede rum
  • God kontrol og synlighed af prøven
  • Det øverste stativ kan hurtigt fjernes fra magneten i bunden, klar til resuspension, hvirveldannelse, rotation eller manuel prøverystning
  • Magnet kan bruges med alle typer Dynabeads til effektiv isolering af proteiner og nukleinsyrer
  • Prøvestativet kan nemt fjernes fra magneten i bunden til resuspension, hvirveldannelse, rotation eller manuel prøverystning
  • Midterstiften i stativet sikrer ensartet hvirveldannelse i alle rør
  • Stativet kan også fjernes og bruges til at opbevare rør
  • 16 nummererede prøverum gør denne magnet ideel til parallel håndtering af flere prøver
  • Med otte rørpositioner på hver side af stativet kan du nemt skalere protokoller til at omfatte 96-brønds pladereaktioner
Denne magnet er ikke kompatibel med MX4 Mixer. Det aftagelige prøvestativ fås også separat. Køb af et ekstra prøvestativ minimerer behovet for at flytte rør mellem stativer. Stativet kan placeres på bordet, i køleskabet eller i inkubatoren.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Magnet
Indhold og opbevaring Indeholder en DynaMag™-2 magnet. Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DYNAL, DynaMag, Dynabeads
Mængde 1 stk.