Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -50 magnet
Artikelnummer. 10469193
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10469193 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10469193 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12302D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
DynaMag-50 magneten kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning til effektive adskillelser med et fleksibelt og ergonomisk design, der sikrer en behagelig arbejdsstilling.
DynaMag-50 magneten kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning til effektive adskillelser med et fleksibelt og ergonomisk design, der sikrer en behagelig arbejdsstilling. En vippemekanisme på magneten giver dig mulighed for at hvile dine albuer, mens du pipetterer. Magneten kan bruges til enhver startprøve i kombination med alle typer celleisolering Dynabeads™ .
  • Optimal arbejdsvolumen: 5 50—mL
  • Magnet holder 2 x 50 ml rør
  • Fremragende kontrol og synlighed af dine isolationer
Denne magnet erstatter Dynal MPC™ -50 magnet
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) DynaMag™
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag
Mængde 1 stk.
Type Celleadskillelsesmagnet
Prøvevolumen 10-50 mL