Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -15 magnet
Artikelnummer. 10266783
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266783 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10266783 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12301D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Én magnet
Optimeret til effektiv celleisolering ved brug af alle typer Dynabeads™ (interval 1 –4,5μ m i diameter) i standard 15 ml laboratorierør.
  • Optimeret til effektiv celleisolering ved brug af alle typer Dynabeads™ (interval 1 –4,5μ m i diameter) i standard 15 ml laboratorierør
  • Holder 4 rør og kombinerer en stærk magnetisk tiltrækning for effektive adskillelser med et fleksibelt og smart ergonomisk design, der sikrer en behagelig arbejdsstilling
  • En vippemekanisme på magneten muliggør fleksibilitet under pipettering
  • Tilbyder kontrol og synlighed af prøven
  • Optimal arbejdsvolumen: 15 ml
  • Plads til: 4 x 15 ml rør
Til håndtering af mindre blodopsamlingsrør, FACS rør eller lignende, se DynaMag™ -5 magnet (kat. nr. 12303D)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder én magnet. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) DynaMag™
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag
Mængde 1 stk.
Type Celleadskillelsesmagnet
Prøvevolumen 4-15 mL