Få mere at vide
Invitrogen™ DynaMag™ -96 Magnet med sideskørt
Artikelnummer. 15429393
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
15429393 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 15429393 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12027
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
en magnet
Til brug med Dynabeads fra 1 4,–5μ m i diameter. Har seks stangmagneter og er kompatibel med de fleste 96-brønds skørtede PCR-plader, kulturplader, 96-brønds rundbundsplader, 96-brønds fladbundsplader, 24-brønds plader, 12-brønds plader og 6-brønds plader.
Til brug med Dynabeads fra 1 4,–5μ m i diameter. Har seks stangmagneter og er kompatibel med de fleste 96-brønds skørtede PCR-plader, kulturplader, 96-brønds rundbundsplader, 96-brønds fladbundsplader, 24-brønds plader, 12-brønds plader og 6-brønds plader. Arbejdsvolumen pr. brønd (–5 200μ L).
  • Effektiv blanding uden prøvehåndtering
  • Blanding kan udføres ved at flytte 96-brøndspladen frem og tilbage fra positionen længst til højre til positionen længst til venstre
  • Shifting trækker perler frem og tilbage gennem prøven og gør det muligt at blande uden håndtering, hvilket fremmer hurtigere behandling og mindre prøveudleveringsinduceret variation
  • Når de bruges i kombination med DynaMag-96 Bundmagnet på automatiseringsplatformen, giver to magneter mulighed for betydelige volumenændringer gennem en arbejdsgang
  • Høje vaskevolumener: DynaMag-96 Sidemagnet og DynaMag-96 Sideskørt magnet
  • Lave elueringsvolumener: DynaMag-96 bundmagnet
Pladernes størrelse kan variere. Test din plade for kompatibilitet. Anbefales ikke til brug med 48-brønds plader.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Magnet
Indhold og opbevaring Indeholder én magnet. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) DynaMag™
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DYNAL, Dynabeads, MPC
Mængde 1 stk.