Få mere at vide
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A magnetiske perler
Beskrivelse
DynaGreen Protein A Magnetic Beads er beregnet til brug i immunpræcipitation (IP) applikationer og er samtidig et miljømæssigt bæredygtigt valg. De er mikroplastikfri submikron magnetiske perler, der giver reproducerbar isolering af målproteiner i en enkel og effektiv arbejdsgang, som kan udføres manuelt eller automatiseret på KingFisher™ instrumenter.
Fordele ved DynaGreen Protein A magnetiske perler inkluderer:
- Højtydende —reproducerbar IP med højt udbytte og lav ikke-specifik binding
- Reduceret miljøpåvirkning —ikke-mikroplastisk perlekerne og holistisk bæredygtigt produktdesign
- Fleksibel —direkte og indirekte immunpræcipitation hjælper med at sikre isolering af ikke-rigelige proteiner
- Automatiseringsklar —nem automatisering til behov for høj gennemstrømning på Kingfisher Sample Purification Systems
Enkel, skånsom og effektiv manuel adskillelse
DynaGreen Protein A Magnetic Beads er mikroplastfri superparamagnetiske perler med rekombinant protein A (∼ 45 kDa) kovalent koblet til overfladen. De blev udviklet til bekvem IP af målproteiner, når IP-antistoffet interagerer stærkt med Protein A (se underklassespecificitet i manualen). Den submikron perlestørrelse (∼ 250 nm) giver lav sedimentation og et stort målindfangningsoverfladeareal. Metoden er en simpel bind-inkubat-elueringsprotokol uden forudgående clearing. Dette resulterer i en effektiv højudbytteisolering af målprotein ved direkte eller indirekte immunpræcipitation på mindre end 80 minutter.
Den magnetiske separationsteknologi, der anvendes af DynaGreen Protein A Magnetic Beads er hurtige og skånsomme og reducerer derved fysisk stress til målproteinerne. Desuden mindsker perlernes ikke-porøse natur risikoen for, at antistoffer bliver fanget og bliver utilgængelige. Dette hjælper med at minimere mængden af antistof, der kræves for at producere nøjagtige og reproducerbare resultater. Udbyttet og renheden af det isolerede målprotein er yderst kompatible til brug i western blotting og massespektrometri. Produktmanualen nedenfor indeholder en liste over nødvendige reagenser, materialer og detaljer om kompatible bufferopskrifter.
Hurtig og reproducerbar automatiseret arbejdsgang
De DynaGreen magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer eller væskebehandlere.
Den automatiserede protokol kan udføres på kun 40 minutter med op til 96 prøver pr. kørsel, hvilket hjælper med at reducere hands-on tid og samtidig opretholde det samme reproducerbare høje måludbytte og lave uspecifikke binding sammenlignet med den manuelle protokol.
Et certificeret valg til miljømæssig bæredygtig forskning
Mikroplastikfri DynaGreen Protein A Magnetic Beads er designet til både høj ydeevne i immunfældningsarbejdsgange og lavere miljøpåvirkning. De giver enestående renhed og højt udbytte af målproteiner sammenlignet med andre magnetiske perler i både direkte og indirekte immunfældningsarbejdsgange. Samtidig kan produktet prale af en omfattende liste af tredjeparts ACT-label-certificerede bæredygtige produktdesignelementer ved at inkorporere principper for grøn kemi og grøn teknik.
At vælge DynaGreen Protein A Magnetic Beads kan hjælpe med at reducere miljøpåvirkningen af forskning uden at gå på kompromis med resultaterne.
Lær mere om vores DynaGreen magnetiske perler og KingFisher prøverensningssystemer:
- Alternative bæredygtige produkter: DynaGreen Protein A/G (Kat. nr. 80106G) og DynaGreen Capture-Select anti-FC (multispecies) (Kat. nr. 80107G)
- DynaGreen magnetiske perler bæredygtighed
- DynaMag magneter til magnetiske perleseparationer
- KingFisher automatiseringsprotokoller
- KingFisher Flex instrument video
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Oversigt | Rekombinant Protein A kovalent bundet til DynaGreen magnetiske perler |
| Materiale | Jernoxid |
| Indhold og opbevaring | DynaGreen Protein A Magnetic Beads leveres i fosfatbuffer, pH 7,4, med et biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt stof og et konserveringsmiddel. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 250 nm |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Prøverensningssystemer, DynaMag™ Magneter |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Forsendelsestilstand | Omgivende temperatur |
| Produktlinje | DynaGreen |
| Mængde | 0,5 ml, 20 reaktioner |
| Vis mere |