Få mere at vide
Invitrogen™ DynaGreen™ CaptureSelect™ Anti-IgG-Fc (Multi-Species) magnetiske perler
Description
DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (Multi-Species) magnetiske perler muliggør højtydende direkte og indirekte immunfældning, samtidig med at de er et miljømæssigt bæredygtigt valg. DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) magnetiske perler er mikroplastfri submikron magnetiske perler. Perlerne giver reproducerbar isolering af målproteiner i en enkel og effektiv arbejdsgang, der kan udføres manuelt eller automatiseret på KingFisher-instrumenter.
Funktionerne omfatter:
- Generer reproducerbar højudbytte, højkvalitets immunpræcipitation
- Reducer miljøpåvirkningen af forskning
- Forbedret renhed og lav ikke-specifik binding
- Ubesværet opskalering og automatisering
- Ikke-porøse perler til lavt antistofforbrug
Enkel, skånsom og effektiv manuel adskillelse
DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads er mikroplastfri superparamagnetiske perler med CaptureSelect Anti-IgG-Fc ligand kovalent koblet til overfladen. Den submikron perlestørrelse (∼ 250 nm) giver en lav sedimentationshastighed og stort tilgængeligt målfangningsoverfladeareal. Dette resulterer i effektiv isolering med højt udbytte af målprotein ved direkte eller indirekte immunpræcipitation på mindre end 80 minutter i en simpel bind-inkubat-elueringsprotokol, uden forudgående clearing påkrævet.
De CaptureSelect Anti-IgG-Fc-ligand er rekombinant camelid-afledt enkelt-domæne antistoffragment, der specifikt binder til Fc-delen af IgG fra flere arter og undgår krydsbinding til andre isotyper, såsom IgA og IgM.
Den magnetiske separationsteknologi, der anvendes af DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads er også hurtige og skånsomme og forårsager derved minimal fysisk stress for dine målproteiner. Desuden betyder den ikke-porøse natur af perlerne, at der ikke er nogen risiko for, at antistoffer bliver fanget og bliver utilgængelige, hvilket minimerer mængden af antistof, der kræves for at producere nøjagtige og reproducerbare resultater.
Udbyttet og renheden af det isolerede målprotein er yderst kompatibelt til brug i western blot eller massespektrometri.
Produktmanualen nedenfor indeholder en liste over nødvendige reagenser og materialer og detaljer om kompatible bufferopskrifter.
Hurtig og reproducerbar automatiseret arbejdsgang
Efterhånden som omfanget af eksperimenter stiger til medium og høj gennemløb, DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads arbejdsgange kan skaleres problemfrit ved hjælp af KingFishers automatiseringsplatforme. Den automatiserede protokol kan køres på kun 40 minutter med op til 96 prøver pr. kørsel, hvilket reducerer hands-on-tiden markant, mens den samme reproducerbare høje måludbytte og lave uspecifikke binding bibeholdes i forhold til den manuelle protokol.
Et certificeret valg til miljømæssig bæredygtig forskning
Mikroplastikfri DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) magnetiske perler er designet til både høj ydeevne i immunfældningsarbejdsgange og med miljøet i tankerne. De har vist sig at give overlegen renhed og højt udbytte af målprotein sammenlignet med andre magnetiske perlealternativer i både direkte og indirekte immunfældningsarbejdsgange. Samtidig kan produktet prale af en omfattende liste af tredjeparts ACT-label-certificerede bæredygtige produktdesignelementer ved at inkorporere principper for grøn kemi og grøn teknik. At vælge DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (ms) Magnetic Beads hjælper derved med at reducere miljøpåvirkningen af forskning uden at gå på kompromis med resultaterne.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Materiale | Jernoxid |
| Farve | Gylden brun, Sort |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation |
| Produkttype | Antistofbelagt perle |
| Indhold og opbevaring | DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (Multi-Species) Magnetic Beads leveres i fosfatbuffer, pH 7,4, med et biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt stof og et konserveringsmiddel. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Diameter (metrisk) | 250 nm |
| Til brug med (udstyr) | DynaMag Magneter eller KingFisher-instrumenter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 3 ml, 120 reaktioner |
| Show More |