Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD4 T Cells Kit
Beskrivelse
Indeholder
2 ml udtømning Dynabeads og 0,4 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD8, CD14, CD16 (a og b), CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A)
Sættet udtømmer CD8+ T-celler, B-celler, NK-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter. De negativt isolerede humane CD4+ T-celler efterlades i prøven og har ikke været i kontakt med Dynabeads . De perle og antistoffrie CD4+ T-celler er virkelig uberørte og i perfekt form til enhver funktionel analyse og anvendelse.
- Høj renhed, genopretning og levedygtighed af humane uberørte CD4+ T-celler
- Nem at bruge og at skalere op
- Der kræves ingen kolonner
- Ikke høj gennemløbskompatibel
En negativ isoleringsstrategi isolerer rene og virkelig uberørte celler. Når maksimal cellerenhed er kritisk, anbefales en positiv celleisoleringsstrategi.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler (CD4) |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: 2 mL udtømning Dynabeads™ og 0,4 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD8, CD14, CD16 (a og b), CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A) Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Endelig produkttype | Celler |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Behandler 2 x 10 8 celler |
| Produktlinje | DYNAL™ , Dynabeads™ , Untouched™ |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 2 mL |
| Prøvetype | MNC |
| Vis mere |