Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Dias
Artikelnummer. 10577203 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 dias
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10577203 100 dias Hver
1 options
Artikelnummer. 10577203 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 74004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 DKK
    1169.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 1735.47 DKK
    59% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Dynabeads™ Spot-On™ Dias
Behandlede, enkelt 9 mm brønd, objektglas til mikroskopisk analyse af oocyster og cyster. Dette produkt bruges i kombination med Dynabeads™ anti-Cryptosporidium og GC-Combo kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Materiale Glas
Type Objektglas til mikroskop
Nå tælle 1
Mængde 100 dias