Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Får anti-rotte IgG
Beskrivelse
Dynabeads Får Anti-rotte IgG er 4,5μ m superparamagnetiske perler med affinitetsoprenset polyklonalt får anti-rotte IgG kovalent bundet til perleoverfladen. Disse perler kan anvendes til at isolere enhver celle fra enhver art (undtagen rotte), afhængigt af specificiteten af det anvendte monoklonale rotte-IgG. Dynabeads Får-anti-rotte-IgG er særligt velegnet til celleisolering fra museprøver (krydsreaktivitet til museantistoffer er høj, og krydsreaktivitet til humane antistoffer er minimal).
Fordele ved Dynabeads Får Anti-rotte IgG:
- Fungerer med enhver celletype, fra enhver prøve og fra enhver art (undtagen rotte)
- Hurtig og effektiv udtømning eller positiv isolering af enhver målcelle til molekylære downstream assays ved hjælp af rotte primært antistof
- Få rene og uberørte celler ved hjælp af en blanding af rotte IgG'er for at udtømme uønskede celler
Magnetisk perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
Det primære rotteantistof kan tilsættes til celleprøven (indirekte teknik) eller på forhånd coates på Dynabeads Får Anti-rotte IgG (direkte teknik). Uanset hvilken teknik der anvendes, når celleprøven og Dynabeads Får Anti-Rotte IgG blandes, perlerne binder sig til målcellerne. Anbringelse af prøven på en magnet adskiller de perlebundne celler fra resten af prøven. Et eller flere primære rotteantistoffer kan bruges til enten at udtømme prøven af uønskede celler (negativ isolering) eller til at indfange specifikke celler til molekylære nedstrømseksperimenter (positiv isolering). Til positiv isolering af perlefri celler (f.eks. til flowcytometri) anbefaler vi at bruge dit rotteantistof i kombination med Dynabeads FlowComp Flexi Kit.
Nyttig til mange prøvetyper
Bruger Dynabeads Får Anti-rotte IgG, du kan isolere celler fra mange startprøver, herunder fuldblod, musemilt eller lymfeknudeceller og vævsfordøjelser.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
- Finde Dynabeads produkter til en lang række applikationer.
- Find magneter til Dynabeads adskillelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Antistoffragment | Helt antistof |
| Celletype | Alle celler fra alle arter undtagen rotte |
| Indhold og opbevaring | Dette produkt indeholder: 2 ml af Dynabeads™ Får Anti-rotte IgG (4 x 108 Dynabeads™ /ml) i phosphatbufret saltvand (PBS), pH 7,4, indeholdende 0,1 % bovint serumalbumin (BSA) og 0,02 % natriumazid. |
| Farve | Brun |
| Til brug med (applikation) | Celleudtømning, Negativ isolation, Positiv isolation |
| Materiale | Magnetisk polystyren |
| Produkttype | Antistofbelagt perle |
| Antal celler | Processer∼ 8 x 10^8 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Show More |