Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Får anti-rotte IgG
Artikelnummer. 10592405
Skift visning
Mængde:
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10592405 5 ml Hver
30275709 2 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592405 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11035
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Produktet kan anvendes til at isolere enhver celle fra enhver art (undtagen rotte), afhængigt af specificiteten af det anvendte monoklonale rotte-IgG.
Dynabeads Får Anti-rotte IgG er 4,5μ m superparamagnetiske perler med affinitetsoprenset polyklonalt får anti-rotte IgG kovalent bundet til perleoverfladen. Disse perler kan anvendes til at isolere enhver celle fra enhver art (undtagen rotte), afhængigt af specificiteten af det anvendte monoklonale rotte-IgG. Dynabeads Får-anti-rotte-IgG er særligt velegnet til celleisolering fra museprøver (krydsreaktivitet til museantistoffer er høj, og krydsreaktivitet til humane antistoffer er minimal).
Fordele ved Dynabeads Får Anti-rotte IgG:
  • Fungerer med enhver celletype, fra enhver prøve og fra enhver art (undtagen rotte)
  • Hurtig og effektiv udtømning eller positiv isolering af enhver målcelle til molekylære downstream assays ved hjælp af rotte primært antistof
  • Få rene og uberørte celler ved hjælp af en blanding af rotte IgG'er for at udtømme uønskede celler
Magnetisk perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
Det primære rotteantistof kan tilsættes til celleprøven (indirekte teknik) eller på forhånd coates på Dynabeads Får Anti-rotte IgG (direkte teknik). Uanset hvilken teknik der anvendes, når celleprøven og Dynabeads Får Anti-Rotte IgG blandes, perlerne binder sig til målcellerne. Anbringelse af prøven på en magnet adskiller de perlebundne celler fra resten af prøven. Et eller flere primære rotteantistoffer kan bruges til enten at udtømme prøven af uønskede celler (negativ isolering) eller til at indfange specifikke celler til molekylære nedstrømseksperimenter (positiv isolering). Til positiv isolering af perlefri celler (f.eks. til flowcytometri) anbefaler vi at bruge dit rotteantistof i kombination med Dynabeads FlowComp Flexi Kit.
Nyttig til mange prøvetyper
Bruger Dynabeads Får Anti-rotte IgG, du kan isolere celler fra mange startprøver, herunder fuldblod, musemilt eller lymfeknudeceller og vævsfordøjelser.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antistoffragment Helt antistof
Celletype Alle celler fra alle arter undtagen rotte
Klonalitet Polyklonal
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder 5 ml Dynabeads™ Får Anti-rotte IgG (4 x 10 8 Dynabeads™ /ml) i phosphatbufret saltvand (PBS), pH 7,4, indeholdende 0,1 % bovint serumalbumin (BSA) og 0,02 % natriumazid.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Antistofbelagt perle
Farvetype Dynabeads™
Værtsarter Får
Inkluderer 5 ml af Dynabeads Fåre-anti-rotte-IgG (4 x 10 8 Dynabeads/ml) i phosphatbufret saltvand (PBS), pH 7,4, indeholdende 0,1 % bovint serumalbumin (BSA) og 0,02 % natriumazid som konserveringsmiddel.
Isoleringsteknologi Udtømning, negativ isolation eller positiv isolation
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 ml
Reaktivitet Alle arter undtagen rotter
Prøvetype PBMC, vævsfordøjelser, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 PBMC'er pr. isolation
Målarter Alle arter undtagen rotter
Diameter (metrisk) 4,5μ m