Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ RNA-oprensningskit
Artikelnummer. 30055080
Skift visning
Mængde:
2 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30055080 10 ml
30056333 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30055080 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 65032D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De Dynabeads RNA Purification Kit indeholder Dynabeads RNA-rensningsbuffer og Dynabeads Carboxylsyre til RNA-rensning, der giver en enkel, fleksibel og automatiseringsklar løsning til oprensning af rå RNA produceret ved in vitro-transkription (IVT ).
De Dynabeads RNA Purification Kit indeholder Dynabeads RNA-bindingsbuffer og Dynabeads Carboxylsyre til RNA-oprensningskugler, der giver en enkel, fleksibel og automatiseret løsning til oprensning af rå RNA produceret ved in vitro-transkription (IVT ). Det er særligt velegnet, hvor høj renhed og skalerbarhed er påkrævet, såsom i opdagelsesfasen af RNA-baserede vacciner og udvikling af terapeutiske midler.
Funktioner af Dynabeads RNA-oprensningskit inkluderer:
  • Effektivitet– genbrug (mindst seks gange) for at hjælpe med at reducere omkostningerne og tiden i en enkel arbejdsgang
  • Skalerbarhed– skift mellem manuelle og automatiserede arbejdsgange for at matche den nødvendige skala (mikrogram til gram mRNA) og gennemløb
  • Kvalitet– hjælpe med at sikre en sikker og fleksibel forsyning af produkter til at navigere fra RNA-baseret lægemiddelforskning til kommerciel fremstilling med modpartsløsninger (tilgængelige via OEM kommercielle forsyninger) uden at pådrage sig ekstra tid eller omkostninger ved at skifte teknologi eller råmateriale
Oversigt over arbejdsgangen Rå RNA fra
IVT trin blandes med Dynabeads Carboxylsyre til RNA-oprensning og Dynabeads RNA-bindingsbuffer tilsættes. RNA'et binder til perleoverfladen, og de resterende komponenter af reaktionsblandingen fjernes ved at påføre en magnet (se thermofisher.com/magnets ) og kassere supernatanten (figur nedenfor).
Produkterne i dette kombinationssæt kan også bestilles separat. Derudover indgår de i Dynabeads In vitro transkriptions- og RNA-oprensningskit sammen med Dynabeads Streptavidin til in vitro transkription.
Automatiseringsklar til brug med KingFisher rensesystemer Den 1-
μ m magnetiske perler er ideelle til screening med høj kapacitet. Processen kan automatiseres ved hjælp af væskebehandlere eller et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer . Scripts til KingFisher Flex og KingFisher Apex automatiserede oprensningsarbejdsgange er tilgængelige på vores hjemmeside.
Kommerciel forsyning For at lære mere
om modsvarende produkter og supportdokumentation, der er tilgængelig for GMP-kompatibel fremstilling af mRNA-vacciner og terapeutika, besøg: thermofisher.com/dynabeadsmrna .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring •1 enhed af Dynabeads Carboxylsyre til RNA-rensning (kat. nr. 65021D). Opbevares ved 2 –8 °C.
•1 enhed af Dynabeads RNA-bindingsbuffer (kat. nr. 65042D). Opbevares ved 2 –8 °C. Beskyt mod lys under opbevaring.
Oversigt Stort kombinationssæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid Variabel
Prøvetype Rå RNA
High-throughput kompatibilitet Ja
Til brug med (udstyr) KingFisher™-prøveoprensningssystem, DynaMag™-magneter
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk RNA, rå RNA-rensning (fra IVT reaktionsmix)
Produktlinje Dynabeads
Mængde 10 ml
RNase RNase-fri (intet påvisbart aktivitetsniveau)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Størrelse Stort kombinationssæt
Sterilitet Ikke steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.