Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G og magnet startpakke
Tilstrækkelig til:
100 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
40 reaktioner
Beskrivelse
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
- Fleksibelt modulopbygget design sparer plads på dækket
- Separat kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdækket
- Valg af 10 cm, 1 meter og 3 meter kabelmuligheder
Automatiserede låg og cykler funktioner
- 384-brønds blok
- Automatiseret låg er kompatibelt med programmering for nem håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestablere
- Opvarmet dæksel glider fremad for at dække pladereden, hvilket sikrer termisk kontakt og eliminerer fordampning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Produktet indeholder: •2 x 1 ml Dynabeads Protein G perler • 1 x DynaMag-2 magnet Butik Dynabeads ved 28–°C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | DynaMag , Dynabeads |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Type | Magnet startpakke |
| Ligand type | Protein G |
| Tilstrækkelig til | 40 reaktioner |