Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G IP Kit og Magnet Starter Pack
Beskrivelse
De Dynabeads Protein G IP Kit og Magnet Starter Pack kombineres Dynabeads Protein G magnetiske perler til immunpræcipitation (inklusive de nødvendige buffere) og magneten foretrækkes til brug med 1,5 ml mikrocentrifugerør til køb. Perlerne og bufferne er tilstrækkelige til 40 reaktioner, og magneten rummer 16 x 1,5 ml mikrocentrifugerør. Immunpræcipitationssættet - Dynabeads Protein G med buffere, enkeltstående Dynabeads Protein G-perler og DynaMag-2-magneten er også tilgængelige separat.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Sættets indhold | 2 ml Dynabeads Protein G-perler; 16 mL antistofbindings- og vaskebuffer; 28 ml vaskebuffer; 1 ml elueringsbuffer; 1 x DynaMag-2 magnet |
| Indhold og opbevaring | Butik Dynabeads ved –28°C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | DynaMag , Dynabeads |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation |
| Type | IP Kit og Magnet Starter Pack |
| Ligand type | Protein G |